tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Isopropylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR9061-1G
OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA
522
EUR
APOSOR9061-1G
APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₂₃NO₃ Molecular Weight: 241.33 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07367731 CAS-Nummer: 313950-41-3 |