Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906109-1G
OR906109-250MG
APOSOR906109-1GEA
143
EUR
APOSOR906109-1G
APOSOR906109-250MG
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₆H₅N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193314 CAS-Nummer: 114080-93-2 |