4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906145-1G
OR906145-250MG
APOSOR906145-1GEA
864
EUR
APOSOR906145-1G
APOSOR906145-250MG
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₄ Molecular Weight: 171.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06805582 CAS-Nummer: 934156-84-0 |