6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906153-1G
OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA
210
EUR
APOSOR906153-1G
APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Formel:
C₈H₆ClN₃ Molecular Weight: 179.6063 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02676502 CAS-Nummer: 19808-35-6 |