Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906172-1G OR906172-250MG
APOSOR906172-1GEA 143 EUR
APOSOR906172-1G APOSOR906172-250MG
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973395
CAS-Nummer: 35613-44-6