1-Chlor-3-methoxypropan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloropropyl methyll ether
OR906289-100G
OR906289-25G
APOSOR906289-100GEA
502
EUR
APOSOR906289-100G
APOSOR906289-25G
1-Chlor-3-methoxypropan 98%
1-Chloro-3-methoxypropane
Formel:
C₄H₉ClO Molecular Weight: 108.57 g/mol Dichte: 0.999 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663419 CAS-Nummer: 36215-07-3 |