6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906327-1G OR906327-250MG OR906327-5G
APOSOR906327-1GEA 324 EUR
APOSOR906327-1G APOSOR906327-250MG APOSOR906327-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Formel: C₈H₉Cl₂N
Molecular Weight: 190,0700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09026834
CAS-Nummer: 89978-84-7