2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906339-1G OR906339-250MG
APOSOR906339-1GEA 596 EUR
APOSOR906339-1G APOSOR906339-250MG
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 112581-77-8