4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906386-1G
OR906386-250MG
APOSOR906386-1GEA
516
EUR
APOSOR906386-1G
APOSOR906386-250MG
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
4-Bromo-2-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223245 CAS-Nummer: 1114560-76-7 |