4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906413-5G
APOSOR906413-5GEA 151 EUR
APOSOR906413-5G
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445698
CAS-Nummer: 889939-42-8