Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(Pyridin-3-yloxy)acetic acid ethyl ester
OR906420-10G
OR906420-1G
APOSOR906420-10GEA
219
EUR
APOSOR906420-10G
APOSOR906420-1G
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093962 CAS-Nummer: 18342-98-8 |