5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906432-1G OR906432-250MG
APOSOR906432-1GEA 806 EUR
APOSOR906432-1G APOSOR906432-250MG
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₂ClN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 21733-03-9