1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR906447-100G
OR906447-25G
APOSOR906447-100GEA
94.4
EUR
APOSOR906447-100G
APOSOR906447-25G
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 98%
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel:
C₇H₅NOS Schmelzpunkt: 154…158 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044001 CAS-Nummer: 2634-33-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |