Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR906639-1G OR906639-250MG
APOSOR906639-1GEA 770 EUR
APOSOR906639-1G APOSOR906639-250MG
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Molecular Weight: 187.5800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14585039
CAS-Nummer: 858269-13-3