1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxyphenyl isocyanide
OR906675-1G
OR906675-5G
APOSOR906675-1GEA
197
EUR
APOSOR906675-1G
APOSOR906675-5G
1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
1-Isocyano-4-methoxybenzene
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664592 CAS-Nummer: 10349-38-9 |