2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906842-100MG OR906842-1G OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA 190 EUR
APOSOR906842-100MG APOSOR906842-1G APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formel: C₇H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663567
CAS-Nummer: 104678-13-9