4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
OR906880-100G
OR906880-500G
APOSOR906880-100GEA
68.3
EUR
APOSOR906880-100G
APOSOR906880-500G
4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan) 98%
4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan)
Formel:
C₂₀H₁₇ClO Molecular Weight: 308,8 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000814 CAS-Nummer: 14470-28-1 |