3,4-Dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906935-100MG
OR906935-1G
OR906935-250MG
APOSOR906935-100MGEA
30.6
EUR
APOSOR906935-100MG
APOSOR906935-1G
APOSOR906935-250MG
3,4-Dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one
Formel:
C₇H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832035 CAS-Nummer: 54906-42-2 |