1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906981-25G
APOSOR906981-25GEA 63.8 EUR
APOSOR906981-25G
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one
Formel: C₈H₁₇NO
Molecular Weight: 143,2267 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185946
CAS-Nummer: 51690-03-0