3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
OR906989-10G OR906989-1G OR906989-5G
APOSOR906989-10GEA 230 EUR
APOSOR906989-10G APOSOR906989-1G APOSOR906989-5G
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid 98%
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318123
CAS-Nummer: 3964-54-3