Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 3-Ethyl-5-pyrazolcarboxylic acid methyl ester
OR906998-10G
OR906998-1G
OR906998-5G
APOSOR906998-10GEA
337
EUR
APOSOR906998-10G
APOSOR906998-1G
APOSOR906998-5G
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154.1665 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08236689 CAS-Nummer: 834869-10-2 |