2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907037-1G
OR907037-250MG
APOSOR907037-1GEA
719
EUR
APOSOR907037-1G
APOSOR907037-250MG
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
52632-05-0 |