6-Ethoxy-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907048-100MG OR907048-1G OR907048-250MG
APOSOR907048-100MGEA 0 EUR
APOSOR907048-100MG APOSOR907048-1G APOSOR907048-250MG
6-Ethoxy-1H-indole 95%
6-Ethoxy-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051498
CAS-Nummer: 37865-86-4