1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907054-1G OR907054-5G
APOSOR907054-1GEA 116 EUR
APOSOR907054-1G APOSOR907054-5G
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molecular Weight: 176,2151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09030756
CAS-Nummer: 126832-81-3