2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
OR907056-5G
APOSOR907056-5GEA 128 EUR
APOSOR907056-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
Molecular Weight: 172,5700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10687031
CAS-Nummer: 56961-31-0