5-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907081-1G OR907081-250MG
APOSOR907081-1GEA 531 EUR
APOSOR907081-1G APOSOR907081-250MG
5-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 96%
5-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel: C8H7NO3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 177210-33-2