(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
OR907114-1G OR907114-250MG
APOSOR907114-1GEA 133 EUR
APOSOR907114-1G APOSOR907114-250MG
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 95%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184.2355 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066229
CAS-Nummer: 78342-42-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable