3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)pivalamide
OR907125-1G OR907125-250MG
APOSOR907125-1GEA 647 EUR
APOSOR907125-1G APOSOR907125-250MG
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781130
CAS-Nummer: 177744-83-1