2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907186-1G OR907186-250MG OR907186-5G
APOSOR907186-1GEA 89.9 EUR
APOSOR907186-1G APOSOR907186-250MG APOSOR907186-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril 95%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08567959
CAS-Nummer: 39835-11-5