1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907187-1G OR907187-5G
APOSOR907187-1GEA 62.5 EUR
APOSOR907187-1G APOSOR907187-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743451
CAS-Nummer: 27257-15-4