2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907209-1G OR907209-250MG
APOSOR907209-1GEA 480 EUR
APOSOR907209-1G APOSOR907209-250MG
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine 97%
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine
Formel: C₈H₁₇NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 160142-25-6