5-Bromobenzo[d]isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR907213-1G OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA 108 EUR
APOSOR907213-1G APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
Molecular Weight: 198.0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659644
CAS-Nummer: 837392-65-1