4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR907248-25G
OR907248-5G
APOSOR907248-25GEA
395
EUR
APOSOR907248-25G
APOSOR907248-5G
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,0706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09965997 CAS-Nummer: 74346-19-3 |