2,5-Dichlor-3-thenoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dichlorothiophene-3-carboxylic acid
OR907296-100G OR907296-25G
APOSOR907296-100GEA 304 EUR
APOSOR907296-100G APOSOR907296-25G
2,5-Dichlor-3-thenoesäure 97%
2,5-Dichlor-3-thenoesäure
Formel: C₅H₂Cl₂O₂S
Molecular Weight: 197,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082908
CAS-Nummer: 36157-41-2