N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Ethylamino)-3-nitropyridine
OR907331-1G OR907331-250MG
APOSOR907331-1GEA 125 EUR
APOSOR907331-1G APOSOR907331-250MG
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine
Formel: C₇H₉N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02266948
CAS-Nummer: 562825-95-0