1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethylpyrazole-4-boronic Acid
OR907490-1G OR907490-5G
APOSOR907490-1GEA 183 EUR
APOSOR907490-1G APOSOR907490-5G
1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₅H₉BN₂O₂
Molecular Weight: 139.9500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703521
CAS-Nummer: 847818-56-8