Ethyl-2-methoxyisonicotinat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-methoxyisonicotinate
OR907546-1G
OR907546-5G
APOSOR907546-1GEA
53.8
EUR
APOSOR907546-1G
APOSOR907546-5G
Ethyl-2-methoxyisonicotinat 96%
Ethyl-2-methoxyisonicotinat
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181.1900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11504865 CAS-Nummer: 105596-61-0 |