1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-cyano-4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR907558-1G
OR907558-250MG
OR907558-500MG
APOSOR907558-1GEA
575
EUR
APOSOR907558-1G
APOSOR907558-250MG
APOSOR907558-500MG
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine
Formel:
C₁₂H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 224,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11849789 CAS-Nummer: 530115-96-9 |