Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(3-bromophenyl)acetate
OR907639-25G
APOSOR907639-25GEA 78.3 EUR
APOSOR907639-25G
Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 243,1000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953130
CAS-Nummer: 14062-30-7