Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-methoxy-5-methylbenzoate
OR907669-1G
OR907669-250MG
APOSOR907669-1GEA
30.6
EUR
APOSOR907669-1G
APOSOR907669-250MG
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoat 96%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09833214 CAS-Nummer: 108593-44-8 |