Methyl-3-ethoxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-ethoxybenzoate
OR907890-25G
APOSOR907890-25GEA 108 EUR
APOSOR907890-25G
Methyl-3-ethoxybenzoat 98%
Methyl-3-ethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017263
CAS-Nummer: 108593-47-1