Ethyl-4-hydroxycyclohexancarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR908004-100G OR908004-25G
APOSOR908004-100GEA 190 EUR
APOSOR908004-100G APOSOR908004-25G
Ethyl-4-hydroxycyclohexancarboxylat 98%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
Molecular Weight: 172.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192156
CAS-Nummer: 17159-80-7