Methyl-4-pentenoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl pent-4-enoate
OR908012-5G
APOSOR908012-5GEA
75.4
EUR
APOSOR908012-5G
Methyl-4-pentenoat 95%
Methyl-4-pentenoat
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114,14 g/mol Dichte: 0,922 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03990590 CAS-Nummer: 818-57-5 UN: 3272 ADR: 3,III |