2-(Propylthio)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908020-10G OR908020-1G OR908020-5G
APOSOR908020-10GEA 502 EUR
APOSOR908020-10G APOSOR908020-1G APOSOR908020-5G
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
2-(Propylthio)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02729229
CAS-Nummer: 21213-10-5