2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908028-1G
OR908028-5G
APOSOR908028-1GEA
190
EUR
APOSOR908028-1G
APOSOR908028-5G
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₆H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10005348 CAS-Nummer: 2273-40-7 |