4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
OR908049-1G OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA 43.5 EUR
APOSOR908049-1G APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₅H₂Br₂OS
Molecular Weight: 269,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00225242
CAS-Nummer: 38071-22-6