Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-methyl-5-nitrobenzoate
OR908081-1G OR908081-250MG
APOSOR908081-1GEA 364 EUR
APOSOR908081-1G APOSOR908081-250MG
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoat 98%
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195.1700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12172988
CAS-Nummer: 482311-23-9