2-Amino-3-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR908166-1G OR908166-25G OR908166-5G
APOSOR908166-1GEA 74.1 EUR
APOSOR908166-1G APOSOR908166-25G APOSOR908166-5G
2-Amino-3-methylbenzamid 98%
2-Amino-3-methylbenzamid
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04034517
CAS-Nummer: 1885-32-1