2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Cyano-2,2-dimethylacetic acid
OR908203-1G OR908203-5G
APOSOR908203-1GEA 63.8 EUR
APOSOR908203-1G APOSOR908203-5G
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
2-Cyano-2-methylpropanoic acid
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100210
CAS-Nummer: 22426-30-8