2-Cyclopenten-1-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyclopenten-2-on
OR9084-100G
OR9084-25G
OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA
236
EUR
APOSOR9084-100G
APOSOR9084-25G
APOSOR9084-5G
2-Cyclopenten-1-on 98%
2-Cyclopenten-1-on
Formel:
C₅H₆O Molecular Weight: 82,1 g/mol Siedepunkt: 151…154 °C Dichte: 1,015 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001401 CAS-Nummer: 930-30-3 EINECS: 213-213-0 UN: 1224 ADR: 3,III |